Stampa…
Acido solfanilico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminobenzensolfonico, Acido 4-amminobenzenesolfonico
150710010 150711000 150710025 150710100
ACRO150710010EA 91 EUR
ACRO150710010 ACRO150711000 ACRO150710025 ACRO150710100
Acido solfanilico 99%
Acido solfanilico
Formula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Peso molecolare: 173.19 g/mol
Punto di ebollizione: 363
Punto di fusione: 365 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007886
CAS Number: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to blue-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %