Stampa…
Solfanilammide
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 4-Amminobenzinsolfonammide
ICRS0421 ICRS0422
PROOICRS0421EA 215 EUR
PROOICRS0421 PROOICRS0422
Solfanilammide
Solfanilammide
Formula: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Peso molecolare: 172,21 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…167 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007939
CAS Number: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=60c70a86b2b6fd6b17e1b79717a0b06e310b3025&prid=web&clid=SAPDAM