Solfanilammide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Amminobenzinsolfonammide
Purity: 98%
CAS No.: 63-74-1
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Melting Point: 163-168°
Beilstein Reference: 511852
Merck Reference: 14,8925
MDL No.: MFCD00007939
Formula:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 163…168 °C Densità: 1,08 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007939 CAS Number: 63-74-1 EINECS: 200-563-4 Merck Index: 14,8925 |