Stampa…
4-Aminothiophenol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
104680050 104680250
ACRO104680050EA 51.8 EUR
ACRO104680050 ACRO104680250
4-Aminothiophenol 96%
4-Aminothiophenol
Formula: C₆H₇NS
Punto di ebollizione: 140…145 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 37…43 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007880
CAS Number: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
Titration Argentometric ≥95 %
Additional info oxidized (disulphide) compound is steadily formed in air