Stampa…
4-Aminofenolo ≥99.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9025 8.00421.9100
8.00421.0005EA 35.6 EUR
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9025 8.00421.9100
4-Aminofenolo ≥99.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Aminofenolo
Formula: H₂NC₆H₄OH
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa) (dec.)
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007869
CAS Number: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=21800245029ceb6e03cf173e9a03ef1f98dc03e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test