4-Aminofenolo 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
104270010
104270050
104272500
104270051
ACRO104270010EA
98.6
EUR
ACRO104270010
ACRO104270050
ACRO104272500
ACRO104270051
4-Aminofenolo 97%
4-Aminofenolo
Formula:
H₂NC₆H₄OH Punto di ebollizione: 284 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 187…191 °C Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007869 CAS Number: 123-30-8 EINECS: 204-616-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00461 |
|
Appearance | White to cream to beige to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |