Stampa…
3-Aminofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00420.0005 8.00420.0250 8.00420.1000 8.00420.9050
8.00420.0005EA 30 EUR
8.00420.0005 8.00420.0250 8.00420.1000 8.00420.9050
3-Aminofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Aminofenolo
Formula: C₆H₇NO
Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 122 °C
Densità: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92 °C
MDL Number: MFCD00007786
CAS Number: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459
Visualizza i codici
Solubility 26 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 164 °C (15 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 178 °C
Density 0.99 g/cm3 (25 °C)
pH 6.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Synonyms 3-Hydroxyaniline
Hill Formula C6H7NO
Chemical Formula 3-(NH2)C6H4OH