3-Aminofenolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₇NO Punto di ebollizione: 164 °C (15hPa) Punto di fusione: 121…124 °C Densità: 1,275 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007786 CAS Number: 591-27-5 EINECS: 209-711-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00459 |
Appearance | White to grey to light brown Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 120 to 124 °C |
GC | ≥98.5 % |