2-Aminofenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline
Purity: 99%
CAS No.: 95-55-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point:
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,13 g/mol Punto di ebollizione: 150 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 173…177 °C Densità: 1,328 Flash Pt: >175 °C (347 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007690 CAS Number: 95-55-6 EINECS: 202-431-1 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,461 |