2-Aminofenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline
104260050
104261000
104265000
ACRO104260050EA
30.2
EUR
ACRO104260050
ACRO104261000
ACRO104265000
2-Aminofenolo 99%
2-Aminofenolo
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,13 g/mol Punto di ebollizione: 164 °C (15mbar) Punto di fusione: 172…177 °C Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 168 °C |
MDL Number:
MFCD00007690 CAS Number: 95-55-6 EINECS: 202-431-1 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00460 |
Appearance (Color) | White to brown |
Appearance (Form) | Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 172 to 177 °C |
GC | ≥98.5 % |