Stampa…
p-Anisidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00458.0100 8.00458.0500 8.00458.9015 8.00458.9030
8.00458.0100EA 47.6 EUR
8.00458.0100 8.00458.0500 8.00458.9015 8.00458.9030
p-Anisidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
p-Anisidina
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55…58 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007864
CAS Number: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Visualizza i codici
Solubility 21 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 123.15 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 243 °C
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Density 1.06 g/cm3 (63 °C)
pH 7.7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials