p-Anisidina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 104-94-9
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 122°(251°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 240-243°
Beilstein Reference: 471556
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007864
Formula:
C₇H₉NO Punto di ebollizione: 240…243 °C Punto di fusione: 56…60 °C Densità: 1,089 Flash Pt: 122 °C (251 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007864 CAS Number: 104-94-9 EINECS: 203-254-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,667 |