m-Anisidina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Metossianilina, 3-Anisidina
Purity: 98%
CAS No.: 536-90-3
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.5810
Odour: Characteristic
Melting Point: -1°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 386119
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2431
MDL No.: MFCD00007783
Formula:
C₇H₉NO Punto di ebollizione: 250…251 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,101 Flash Pt: 126 °C (258 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007783 CAS Number: 536-90-3 EINECS: 208-651-4 UN: 2431 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,667 |