Stampa…
m-Anisidina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Metossianilina, 3-Anisidina
104820050 104821000 104822500 104820010
ACRO104820050EA 28.8 EUR
ACRO104820050 ACRO104821000 ACRO104822500 ACRO104820010
m-Anisidina 99%
m-Anisidina
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 250…251 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -2 °C
Densità: 1,102 g/cm³
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007783
CAS Number: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %