o-Anisidina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Anisidina, 2-Metossianilina
Purity: 99%
CAS No.: 90-04-0
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 98°(208°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.092
Refractive Index: 1.5740
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386210
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2431
MDL No.: MFCD00007688
Formula:
C₇H₉NO Punto di ebollizione: 224…225 °C Punto di fusione: 5…6 °C Densità: 1,092 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007688 CAS Number: 90-04-0 EINECS: 201-963-1 UN: 2431 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,667 |