Stampa…
o-Anisidina 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Anisidina, 2-Metossianilina
104810010 104810050 104812500
ACRO104810010EA 96.2 EUR
ACRO104810010 ACRO104810050 ACRO104812500
o-Anisidina 99+%
o-Anisidina
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 225 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3…6 °C
Densità: 1,092 g/cm³
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007688
CAS Number: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %