(2-Aminoethoxy)benzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
ω-Aminophenetole, 2-Phenoxyethylamine, 2-Aminoethyl phenyl ether, β-Aminophenetole
Purity: 98%
CAS No.: 1758-46-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Amine-like
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 774671
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00052975
Formula:
C₆H₅OCH₂CH₂NH₂ Peso molecolare: 137,18 g/mol Punto di ebollizione: 88…90 °C (1 mmHg) Densità: 1,048 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052975 CAS Number: 1758-46-9 EINECS: 217-153-6 ADR: 8,III |