4-Amino-3-nitrophenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆N₂O₃ Punto di fusione: >150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066310 CAS Number: 610-81-1 EINECS: 210-236-8 |
Appearance | Red to bordeaux Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥150 °C |
HPLC | ≥97.5 % |