2-Amino-3-nitrophenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 603-85-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 212°
Beilstein Reference: 2804307
Formula:
C₆H₆N₂O₃ Punto di fusione: ∼ 212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010875 CAS Number: 603-85-0 EINECS: 210-060-1 |