Stampa…
2-Amino-3-nitrophenol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
382040050 382040250
ACRO382040050EA 62.7 EUR
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010875
CAS Number: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Visualizza i codici
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %