2-Amino-5-nitrophenol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Hydroxy-4-nitroaniline
Purity: 96%
CAS No.: 121-88-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 972974
Formula:
C₆H₆N₂O₃ Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.) Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007692 CAS Number: 121-88-0 EINECS: 204-503-8 |