Stampa…
2-Amino-5-nitrophenol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
400902500 400900010 400900250 400900500
ACRO400902500EA 198 EUR
ACRO400902500 ACRO400900010 ACRO400900250 ACRO400900500
2-Amino-5-nitrophenol 95%
2-Amino-5-nitrophenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 198…202 °C (dec.)
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007692
CAS Number: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
Visualizza i codici
Appearance Rust brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥96.0 %