1,4-Phenylene diisothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4044-65-9
Molecular Formula: C8H4N2S2
Formula Weight: 192.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 2414340
Merck Reference: 14,1308
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004811
Formula:
C₈H₄N₂S₂ Punto di ebollizione: 319 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 128…133 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004811 CAS Number: 4044-65-9 EINECS: 223-741-3 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,1308 |