Stampa…
3-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15090.14 A15090.06 A15090.22
A15090.14EA 125 EUR
A15090.14 A15090.06 A15090.22
3-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 3125-64-2 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Pungent Boiling Point: 133-134°/10mm Beilstein Reference: 775987 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00040335
Formula: C₈H₇NOS
Punto di ebollizione: 133…134 °C (10 mmHg)
Densità: 1,179
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040335
CAS Number: 3125-64-2
ADR: 8,III