Stampa…
2-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L11799.06 L11799.14
L11799.06EA 68.7 EUR
L11799.06 L11799.14
2-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 3288-04-8 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6443 Odour: Pungent Boiling Point: 267° Beilstein Reference: 638293 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011675
Formula: C₈H₇NOS
Punto di ebollizione: 267 °C
Densità: 1,196
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011675
CAS Number: 3288-04-8
ADR: 8,III