Fenil isotiocianato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₇H₅NS Punto di ebollizione: 221 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –21 °C Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 87 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004798 CAS Number: 103-72-0 EINECS: 203-138-1 UN: 2206 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,07450 |
Solubility | (20 °C) insoluble,(decomposition) |
Melting Point | -21 °C |
Molar Mass | 135.18 g/mol |
Boiling Point | 221 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (20 °C) |
Flash Point | 87 °C |
Refractive Index | 1.6497 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Synonyms | Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC |
Hill Formula | C7H5NS |
Chemical Formula | C6H5NCS |