Fenil isotiocianato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 103-72-0
Molecular Formula: C7H5NS
Formula Weight: 135.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.6500
Odour: Pungent
Melting Point: -21°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 471392
Merck Reference: 14,7297
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00004798
Formula:
C₇H₅NS Punto di ebollizione: 220…221 °C Punto di fusione: –21 °C Densità: 1,131 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004798 CAS Number: 103-72-0 EINECS: 203-138-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,7297 |