Stampa…
Fenil isotiocianato 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
160971000 160975000 160970025
ACRO160971000EA 54.9 EUR
ACRO160971000 ACRO160975000 ACRO160970025
Fenil isotiocianato 98%
Fenil isotiocianato
Formula: C₇H₅NS
Peso molecolare: 135,19 g/mol
Punto di ebollizione: 221 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,1288 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004798
CAS Number: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6490 to 1.6510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Specific gravity (20°C) 1.13 to 1.136