2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
Purity: 97%
CAS No.: 84370-87-6
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₉H₉NO₃ Peso molecolare: 179,18 g/mol Punto di ebollizione: 139…141 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 31…32 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00002005 CAS Number: 84370-87-6 EINECS: 282-747-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |