Stampa…
4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
218760050 218760250
ACRO218760050EA 58.6 EUR
ACRO218760050 ACRO218760250
4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
4-Methoxyphenyl isocyanate
Formula: C₈H₇NO₂
Punto di ebollizione: 106…110 °C (16 mmHg)
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
MDL Number: MFCD00002026
CAS Number: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %