3-Methoxyphenyl isocyanate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Isocyanato-3-methoxybenzene
Purity: 99%
CAS No.: 18908-07-1
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5430
Odour: Pungent
Boiling Point: 94-95°/10mm
Beilstein Reference: 775986
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002019
Formula:
C₈H₇NO₂ Punto di ebollizione: 94…95 °C (10 mmHg) Densità: 1,138 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002019 CAS Number: 18908-07-1 EINECS: 242-658-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |