3-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇NO₂ Punto di ebollizione: 94…95 °C (10 mmHg) Densità: 1,13 g/cm³ Flash Pt: 96 °C |
MDL Number:
MFCD00002019 CAS Number: 18908-07-1 EINECS: 242-658-3 UN: 2206 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |