Stampa…
4-Nitrophenyl isocyanate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
296700050 296700250 AC29670.1 AC29670.50
ACRO296700050EA 39.3 EUR
ACRO296700050 ACRO296700250 MAYBAC29670.1 MAYBAC29670.50
4-Nitrophenyl isocyanate 98%
4-Nitrophenyl isocyanate
Formula: C₇H₄N₂O₃
Peso molecolare: 164.12 g/mol
Punto di ebollizione: 277
Punto di fusione: 56…62 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007306
CAS Number: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 3335
ADR: 9 III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %