Stampa…
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
336180050 336180250
ACRO336180050EA 48.9 EUR
ACRO336180050 ACRO336180250
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
Formula: C₇H₄N₂O₃
Peso molecolare: 164.12 g/mol
Punto di ebollizione: 130…131 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 50…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007220
CAS Number: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %