Stampa…
2-Nitrophenyl isocyanate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
296690050 296690250 AC29669.1 AC29669EA AC29669.50
ACRO296690050EA 60.8 EUR
ACRO296690050 ACRO296690250 MAYBAC29669.1 MAYBAC29669EA MAYBAC29669.50
2-Nitrophenyl isocyanate 99%
2-Nitrophenyl isocyanate
Formula: C₇H₄N₂O₃
Punto di ebollizione: 135…137 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 38…41 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007092
CAS Number: 3320-86-3
EINECS: 222-024-2
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
GC ≥98.5 %