Stampa…
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21101.0005 8.21101.0025 8.21101.0011
8.21101.0005EA 61 EUR
8.21101.0005 8.21101.0025 8.21101.0011
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164.25 g/mol
Punto di ebollizione: 260
Punto di fusione: 48…50 °C
Densità: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008309
CAS Number: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09367
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 164.24 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 112 °C