Stampa…
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine, TMPD, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
L00559.09 L00559.18
L00559.09EA 48.6 EUR
L00559.09 L00559.18
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina ≥98%
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina
Purity: 98+% CAS No.: 100-22-1 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 48-52° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 1564025 Merck Reference: 14,9228 UN No.: 1673 MDL No.: MFCD00008309
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C
Punto di fusione: 48…52 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008309
CAS Number: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9228