Stampa…
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
170790050 170790250 170791000
ACRO170790050EA 38.4 EUR
ACRO170790050 ACRO170790250 ACRO170791000
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina 98%
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 260 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008309
CAS Number: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09367
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey to purple to brown Crystals or flakes or granular solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %