Stampa…
3-(Dimethylamino)phenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
B23067.06 B23067.14 B23067.22
B23067.06EA 26.1 EUR
B23067.06 B23067.14 B23067.22
3-(Dimethylamino)phenol ≥97%
3-(Dimethylamino)phenol
Purity: 97+% CAS No.: 99-07-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 148°(298°F) Odour: Pungent Boiling Point: 267° Beilstein Reference: 774631 MDL No.: MFCD00002264
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 267 °C
Punto di fusione: 80…84 °C
Flash Pt: 148 °C (298 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002264
CAS Number: 99-07-0
EINECS: 202-727-0