4-Amino-N,N-dimetilanilina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 35 °C Densità: 1,09 g/cm³ Flash Pt: 130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007860 CAS Number: 99-98-9 EINECS: 202-807-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,33280 |
Appearance | Dark brown to black Fused mass or liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |