Stampa…

Azobenzene 98%, Sigma-Aldrich®

Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Pericolo

Synonyms: Difenildiazene

M-Clarity™ quality level = MQ100

424633-25G 424633-5G
424633-25GEA 330 EUR
424633-25G 424633-5G
Azobenzene 98%, Sigma-Aldrich®
Azobenzene
Formula: C₁₂H₁₀N₂
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 65…68 °C
Densità: 1,09 g/ml (25 °C) (lett.)
Flash Pt: 100 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Room Temperature
MDL Number: MFCD00003022
CAS Number: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a5f45b1d83992325eab6ac608a29b7e4cc40073&vid=eba89c2d6f980a26a8b2a0f831dcdb030c49c3aa&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance (Form) Crystals or Crystals with Chunk(s) or Crystalline Chunks
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 77.1 - 81.1%
Nitrogen 15.0 - 15.8%
Purity (GC) ≥97.5%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR