Stampa…
Azobenzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Difenildiazene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20118.0025 8.20118.0100
8.20118.0025EA 88.6 EUR
8.20118.0025 8.20118.0100
Azobenzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Azobenzene
Formula: C₁₂H₁₀N₂
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 66…69 °C
Densità: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003022
CAS Number: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Visualizza i codici
Solubility 6.4 mg/l (25 °C)
Melting Point 66 - 69 °C
Molar Mass 182.23 g/mol
Boiling Point 291 - 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00048 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.203 g/cm3