Stampa…
Azobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Difenildiazene
A10425.14 A10425.22 A10425.36
A10425.14EA 50.2 EUR
A10425.14 A10425.22 A10425.36
Azobenzene ≥97%
Azobenzene
Purity: 97+% CAS No.: 103-33-3 Molecular Formula: C12H10N2 Formula Weight: 182.23 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 293° Merck Reference: 14,917 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003022
Formula: C₁₂H₁₀N₂
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di ebollizione: 293 °C
Punto di fusione: 65…69 °C
Densità: 1,203
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003022
CAS Number: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,917