4-Iodobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 98-61-3
Molecular Formula: C6H4ClIO2S
Formula Weight: 302.52
Melting Point: 79-84°
Beilstein Reference: 2691661
Merck Reference: 14,7486
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007441
Formula:
C₆H₄ClIO₂S Punto di fusione: 79…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007441 CAS Number: 98-61-3 EINECS: 202-686-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,7486 |