1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 20469-63-0
Molecular Formula: C8H9IO2
Formula Weight: 264.06
Flash Point:
Formula:
C₈H₉IO₂ Punto di ebollizione: 135 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 37…41 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059268 CAS Number: 20469-63-0 |