1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
B23659.06
B23659.14
B23659.06EA
62.4
EUR
B23659.06
B23659.14
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 709-49-9
Molecular Formula: C6H3IN2O4
Formula Weight: 294.01
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 1113584
Formula:
C₆H₃IN₂O₄ Peso molecolare: 294,01 g/mol Punto di fusione: 87…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039738 CAS Number: 709-49-9 EINECS: 211-908-3 |