Stampa…
4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L11714.06 L11714.14
L11714.06EA 68.1 EUR
L11714.06 L11714.14
4-Iodo-3-nitroanisole ≥98%
4-Iodo-3-nitroanisole
Purity: 98+% CAS No.: 58755-70-7 Molecular Formula: C7H6INO3 Formula Weight: 279.04 Melting Point: 60-63° Beilstein Reference: 2365592
Formula: C₇H₆INO₃
Peso molecolare: 279,03 g/mol
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024195
CAS Number: 58755-70-7