3-Iodo-4-nitroanisole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formula:
C₇H₆INO₃ Punto di fusione: 68…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320682 CAS Number: 214279-40-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 73 °C |
GC | ≥96.0 % |