4-Iodophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2059-76-9
Molecular Formula: C7H4INS
Formula Weight: 261.09
Odour: Pungent
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 2412143
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041091
Formula:
C₇H₄INS Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 74…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041091 CAS Number: 2059-76-9 UN: 2923 ADR: 8,III |