Stampa…
4-Iodophenyl isocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Iodophenylisocyanate
L16000.03 L16000.06
L16000.03EA 37.8 EUR
L16000.03 L16000.06
4-Iodophenyl isocyanate ≥97%
4-Iodophenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 15845-62-2 Molecular Formula: C7H4INO Formula Weight: 245.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Melting Point: 43-47° Boiling Point: 84°/5mm Beilstein Reference: 2716151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013875
Formula: C₇H₄INO
Peso molecolare: 245,02 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 43…47 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013875
CAS Number: 15845-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III